Learn More
Brady™ Tragbarer abschließbarer Kasten aus Stahlblech
Vereinfacht die Verriegelung großer Geräte
Marke: Brady™ 065699
84.93 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Schwerstahl-Verriegelungskasten speichert Schlüssel, nachdem die Maschine oder der Prozess gesperrt wurde
- Jedes autorisierte Mitglied des Arbeitsteams fügt eine persönliche Sperre oder Kennzeichnung in die Gruppensperrbox ein
- Stellt sicher, dass kein Mitarbeiter Zugriff hat, es sei denn, alle Mitarbeiter haben ihre Sperren oder Kennzeichnungen entfernt
- Akzeptiert bis 13 einzelne Schlösser
Spezifikation
Rot | |
Je 1 |