Learn More
Emma Safety Footwear Mike XL Sicherheitsschuhe
Ideal für die Arbeit mit Metall mit optimaler Technologie für Komfort, Belüftung und Feuchtigkeitsentfernung. Eine perfekt integrierte Stahl-Zehenkappe schützt die Füße vor herabfallenden Metallteilen und anderen äußeren Gefahren. Die Gripforce™ DUO Sohlen halten hohen Temperaturen stand und sind öl- und benzinbeständig.
Marke:  Emma Safety Footwear MM10035852
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15998121
  • 265.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010
Schwarz
Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder
52
Schnüre
Mike XL
Leder
Stahl