Learn More
Emma Safety Footwear Mike XL Sicherheitsschuhe
Ideal für die Arbeit mit Metall mit optimaler Technologie für Komfort, Belüftung und Feuchtigkeitsentfernung. Eine perfekt integrierte Stahl-Zehenkappe schützt die Füße vor herabfallenden Metallteilen und anderen äußeren Gefahren. Die Gripforce™ DUO Sohlen halten hohen Temperaturen stand und sind öl- und benzinbeständig.
Marke: Emma Safety Footwear MM10035851
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Schwarz | |
Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder | |
51 |
Schnüre | |
Mike XL | |
Leder | |
Stahl |