Learn More
Fisherbrand™ Micryo™ Streifen und Punkte für Cryo-Lagerung, Laserdruckerblätter
Vorgesehene Verwendung von Kryolagerung mit Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlanwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen.
61.00 € - 82.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Kryo-Etikett |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -321 bis 250 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | -196 °C bis +121 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Format | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Format | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16468115
|
Fisherbrand™
15930C |
Weiß | 1,5 x 2 ml-Röhrchen | Etikett | 0,5 x 1,25 in. |
82.00 €
1700 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15295788
![]() |
Fisherbrand™
15930E |
Weiß | Gestelle, Boxen | Etikett | 1 x 2,6 in. |
61.00 €
600 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Vorgesehene Verwendung von Kryolagerung mit Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlanwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen.
Ideal für alle Anwendungen in der Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlung mit extrem niedrigen Temperaturen. Geeignet für Mikrozentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Racks, Boxen und Mikrotiterplatten. Klebstoff hält Temperaturen von -196 °C bis 121 °C (-321 °F bis 250 °F) stand
- Kein Selbstlaminieren erforderlich
- Dünnere Etiketten ermöglichen die Integration von Röhrchen in die meisten Lagersysteme
- Erhältlich in zahlreichen Farben und Größen
- Bei normaler Verwendung fallen die Etiketten nicht ab (sofern die Anweisungen befolgt werden )
- Auch in Rollen erhältlich (siehe Kat. Nr. 15 bis 910 und 15 bis 920 Serien)
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Kryo-Etikett | |
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen | |
-321 bis 250 °F | |
-196 °C bis +121 °C |