Learn More
Eppendorf™ Reagenzglasgestelle
Optimieren Sie den Arbeitsablauf mit Racks, die sich ideal für die Probenverarbeitung, den Transport und die kurz- bis mittelfristige Probenlagerung eignen.
Marke: Eppendorf™ 0030119860
23.99 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- für 1 konisches Gefäß, 25 mL oder 50 mL, 4 Stück
- weiß, autoklavierbar
Spezifikation
Teströhrchenständer | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Konisch | |
Ja | |
1 konisches Röhrchen 25 ml oder 50 ml | |
-86 bis +100 °C |
Autoklavierbar | |
PCR-Röhrchen, Röhrchen (25 oder 50 ml) | |
1 | |
Keine | |
Non-sterile | |
4 Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Reagenzglasgestelle > Zur Verwendung mit (Geräte):1 konisches Röhrchen, 25 ml oder 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur