Learn More
Eppendorf™ Reagenzglasgestelle
Optimieren Sie den Arbeitsablauf mit Racks, die sich ideal für die Probenverarbeitung, den Transport und die kurz- bis mittelfristige Probenlagerung eignen.
Marke: Eppendorf™ 0030119819
51.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stapelbar innerhalb eines Rackformats und auch zwischen allen Rackvarianten spart bei Nichtverwendung Laborplatz
- Rutschfeste Silikonfüße und eine kippsichere Stellfläche sorgen für eine sichere Handhabung
- Wellenförmiges Design: Röhrchenreihen sind in verschiedenen Höhen angeordnet, sodass die Reaktionsgefäße leicht zugänglich und eindeutig identifizierbar sind
- Hergestellt aus Polypropylen (PP) für hohe chemische und physikalische Widerstandsfähigkeit
- Optimierte, platzsparende Abmessungen durch perfekte Anordnung der Röhrchenposition auf der Grundfläche ohne Beeinträchtigung der Röhrchenhandhabung
- Hohe Flexibilität: für Röhrchen unterschiedlicher Größe
- Nummerierte Röhrchenpositionen ermöglichen eine schnelle und einfache Ausrichtung und eine fehlerfreie Handhabung
Spezifikation
Teströhrchenständer | |
Polypropylen | |
Ja | |
2/Pckg. |
PCR-Röhrchen | |
36 | |
1,5 und 30 ml-Röhrchen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30