missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific™ Gestell für Mikroröhrchen
Stapelbare Gestelle mit überlegener Chemikalien- und Hitzebeständigkeit sind mit Wells kleiner oder großer Kapazität erhältlich
73.65 €
Spezifikation
Produkttyp | Gestell für Mikroröhrchen |
---|---|
Beschreibung | Gestell für Mikroröhrchen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Blau |
Aufnahmevermögen | Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml) |
Beschreibung
- Aus verstärktem Nylon
- Überlegene Chemikalien- und Hitzebeständigkeit
- Die Griffe ermöglichen einen einfachen und sicheren Transport
- Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Proben
- Stapelbar, wenn voller Röhrchen
- Kann in Wasserbädern verwendet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen | |
Autoklavierbar | |
Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml) | |
Ja | |
Halten und Aufbewahren von Mikroröhrchen |
Gestell für Mikroröhrchen | |
Blau | |
Nylon | |
Unsteril | |
1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Gestell für Mikroröhrchen