Learn More
IDEX Health & Science, LLC MicroTight™ Verbindungsbaugruppe
Speziell zum einfachen Verbinden von Kapillarschläuchen
Marke: IDEX Health & Science, LLC 02014-43
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Unsere MicroTight Verbindungsbaugruppe dient zum einfachen Verbinden von Kapillarschläuchen. True ZDV (Zero Dead Volume) ermöglicht das direkte Verbinden von zwei Schläuchen mit dem mitgelieferten Messgerät und dem Stopfen, wodurch richtige Ausrichtung sichergestellt wird. Dies ermöglicht einen unterbrechungsfreien Fluidweg. Zur Verwendung mit Schlauch, Außendurchmesser 1/32 in., (2) F-126S-Anschlussstücken und (1) P-553-Manometer.
- MicroTight™ Verbindungsbaugruppe
- Zum einfachen Verbinden von Kapillarschläuchen
- True ZDV (Zero Dead Volume) ermöglicht das direkte Verbinden von zwei Schläuchen mithilfe des mitgelieferten Messgerätes und Stopfens, wodurch eine ordnungsgemäße Ausrichtung sichergestellt wird
- Ermöglicht einen unterbrechungsfreien Fluidweg
- Enthält (2) F-126S-Anschlussstücke und (1) P-553-Manometer
- Gewindeanschlusskonfiguration mit Konus: 6-32
- Material: PEEK
- Für Schläuche mit Außendurchmesser: 1/32 in.
Spezifikation
Verbindungsstück | |
345 bar (5000 psi) | |
(2) F-126 S-Anschlussstücke und (1) P-553-Manometer | |
Schlauch mit 1/32 Zoll Außendurchmesser |
1/32 in. | |
6–32 (mit Konus) | |
PEEK |