Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT Röhrchen ohne Beads, mintgrün
Artikelnummer. 17104155
Click to view available options
Menge:
72 Röhrchen/Packung
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. 17104155
Marke: Thermo Scientific™ TV4001V
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erhaltung der Lebensfähigkeit und der Anzahl von Organismen für Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests von Viren, ChlamydienMykoplasmen und Ureaplasma mit hochwertigen Medien von Medienexperten.
Erhaltung der Lebensfähigkeit und der Anzahl von Organismen für Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests von Viren,  Chlamydien,  Mykoplasmen  und  Ureaplasma  mit hochwertigen Medien von Medienexperten. Thermo Scientific™ MicroTest™ Röhrchen sind mit vier Medienformulierungen erhältlich, um Flexibilität beim Transport und bei der Lagerung zu bieten.
Die Thermo Scientific MicroTest Produkte wurden für die Sammlung, den Transport, den Erhalt und die Langzeitlagerung von viralen Proben, Chlamydien, Mykoplasmen und Ureaplasmaentwickelt und sind von höchster Qualität. Von der Formulierung bis zur Verpackung halten die Mikrotestprodukte die Lebensfähigkeit von Organismen durch Gefriertauzyklen aufrecht und hemmen gleichzeitig antimikrobielle Kontaminanten und fördern die Sicherheit.
Microtest™ M4™ enthält Gelatine, Vancomycin, Amphotericin B und Colistin für den Transport von Viren, Chlamydiae, Ureaplasmenund Mykoplasmen.
Microtest™ M4RT™ enthält Gelatine, Gentamicin und Amphotericin B für den Transport von Viren und Chlamydien. Microtest™ M5™ enthält Vancomycin, Amphotericin B und Kolistin- und Proteinstabilisatoren für den Transport von Viren, ChlamydiaeUreaplasmenund Mykoplasmen.
Microtest™ M6™ enthält Gelatine, Vancomycin, Amphotericin B und Colistin für den Transport von Viren, ChlamydiaeUreaplasmenund Mykoplasmen.
Mikroteströhrchen werden mit 1,5 ml oder 3 ml Flüssigmedium in einem 15 ml konischen Röhrchen mit 3 Glasperlen geliefert.
Mit den zuverlässigen Lösungen für Transport, Lagerung, Wartung und Langzeitlagerung von Kulturmaterialien aus der Microtest-Familie der Sammel- und Transportmedien können Sie Ihr Labor in die richtige Richtung lenken.
Zuverlässige Ergebnisse
  • Strenge Qualitätskontrolle, einschließlich der zellulären Toxizität bei jeder Chargennummer
  • Patentierte Formulierungen mit stabilisierenden Proteinen, Puffern und spezifischen Antibiotika
Kompatibilität und Lebensfähigkeit
  • Transport von Zellkulturen, Enzym-Immunoassays und kompatibel mit molekulardiagnostischen Tests
  • Erhält die Lebensfähigkeit und die Anzahl der Organismen aufrecht, um bessere, zuverlässigere Ergebnisse während Validierungs-/Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests zu erzielen
Praktisches Format
  • 1,5 ml- und 3,0 ml-Füllvolumen ermöglichen mehrere Tests mit nur einer Probe
  • Individuelle Transportmedienröhrchen oder komplette Kits bieten Flexibilität und Vielseitigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Röhrchen-Kit
Format Rörchen
Verschlussfarbe Minzgrün
Kompatibilität Kultur, Shell-Fläschchen, Gefriertauzyklen, Kulturpflege, ELISA, PCR, DNA-Sondentechnologie
Beschreibung M4RT Röhrchen ohne Beads, mintgrün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viren
Verpackung Verpackt in unterteilten Kartons
Menge 72 Röhrchen/Packung
Lagerungsbedingungen 2 bis 30 °C
Transporttemperatur 2 bis 30 °C
Volumen (metrisch) 3 mL