Learn More
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Wipers
Sealed Edge Cleanroom Laundered 100% Polyester Knit wiper. ISO Class 3 to 5 (Cleanroom Class 1 to 100).
Marke:  Berkshire™ MSSS.1212.12
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17822135
  • 1630.00 € / 600 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 100% continuous filament polyester knit
  • Two-ply pinsonic construction with unique knit structure and pattern
  • Ultrasonically sealed edge for reduced fiber contamination
  • Laundered and packaged in Berkshire’s ISO Class 4 cleanroom
Spezifikation
Spezifikation
MicroSeal SuperSorb™ Cleanroom Wipes
30.48 cm
30.48 cm
IPA, Acetone and other solvents
RoHS 2002/05, REACH
12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm)
2-ply
12 in.
12 in.
Polyester Knit
267
Sealed
Chamber cleaning and cmP processing
Non-sterile