Learn More
Berkshire™ MicroSeal Supersorb™ Flat Mop Wipers
MicroSeal SuperSorb™ is a sealed edge cleanroom laundered 100% polyester knit wiper.
1135.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Flat Head Mop Cover |
---|---|
Sterilität | Non-sterile |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Produktcode | Marke | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17812135
|
Berkshire™
MSSS.0824.12 |
8 x 24 in. (20 x 61 cm) |
1135.00 €
300 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Critically low particles, fibers, ions and extractables
- High abrasion resistance
- Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
- Highest sorbency level available in a polyester knit reduces wiper usage
- Pinsonic design adds surface texture that aids in stubborn residue removal
- Low cost in use compared to other two-ply polyester knits
Spezifikation
Flat Head Mop Cover | |
Non-sterile | |
Autoclavable |