Learn More
Berkshire™ MicroSeal Supersorb™ Flat Mop Wipers
MicroSeal SuperSorb™ is a sealed edge cleanroom laundered 100% polyester knit wiper.
Marke:  Berkshire™ MSSS.0824.12
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17812135
  • 1135.00 € / 300 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Critically low particles, fibers, ions and extractables
  • High abrasion resistance
  • Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
  • Highest sorbency level available in a polyester knit reduces wiper usage
  • Pinsonic design adds surface texture that aids in stubborn residue removal
  • Low cost in use compared to other two-ply polyester knits
Spezifikation
Spezifikation
8 x 24 in. (20 x 61 cm)
White
Non-sterile
Autoclavable
24 in.
For ISO Class 4 (Class 10) cleanrooms application
Smooth Polyester
Flat Head Mop Cover
8 in.
20 cm
61 cm
Single-use
No