Learn More
Carl Zeiss™ Carl Zeiss™ Mikroskopobjektmikrometer
Fein geteiltes Stufen-Mikrometer zur Kalibrierung optischer Systeme mit Struktur-Strichplatten. Das Mikrometer-Basisplatten-Mikroskop von Carl Zeiss™ bietet Intervalle von 1 mm und 1/100 mm.
Marke: Carl Zeiss™ 474027-0000-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beinhaltet: 5 Linien mit 1 mm-Intervallen in y-Richtung, 100 Linien mit 1/100 mm-Intervallen in y-Richtung
Beschreibung
- Zum Kalibrieren optischer Systeme mit Okular-Raster-Mustern
- 5 Linien mit 1-mm-Intervallen in y-Richtung
- 100 Linien mit 1 /100-mm-Intervallen in y-Richtung
Spezifikation
Objektmikrometer | |
Reflektiertes Lichtmikroskop, Okularraster | |
Objektmikrometer, 5 Linien mit 1 mm-Intervallen in y-Richtung |