Learn More
Hirschmann™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EG
Packungsgröße:
1000 Stück
5000 Stück
Beschreibung
- Geschliffene Kanten 90 °C ISO 8037/l
- Mit Chargennummer auf der Verpackung
- CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Edges | Geschliffene Kanten 90° |
| Dicke (metrisch) | 0,95 bis 1,05 mm |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EG |
| Abmessungen (L x B) | 76 x 26 mm |