Learn More
Epredia™ Mikroskopobjektträger, geschnitten, 1 mm
Artikelnummer. p-7112212 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30 x 10 mm
45 x 30 mm
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Menge:
100 Stück in Kartonschachtel
100 Stück in Papier
50 Stück pro Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15326395
Marke: Epredia™ AAAC0500075002ES0MNZ#0#G#
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.
  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Material Kalknatronglas
Dicke (metrisch) 1 mm
Beschichtung Unbeschichtet
Menge 100 Stück in Kartonschachtel
Beschriftungsfläche Nein
Abmessungen (L x B) 75 x 50 mm