Learn More
Karl Hecht™ Mikroskopobjektträger
Für Proben wie Flüssigkeiten und Kulturen zur Untersuchung unter dem Mikroskop. Karl Hecht™ Assistent™ Mikroskopobjektträger mit einzelnem Hohlraum werden aus Klarglas mit abgerundeten Kanten gefertigt.
Marke:  Karl Hecht™ 42410010
Artikelnummer. 11885930
  • 193.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Circa. 1.5 mm dick
  • Abmessungen: circa 76 x 26 mm
  • In 50er-Packungen
Spezifikation
Spezifikation
Mikroskopobjektträger
Durchsichtig
1,5 mm
76 x 26 mm
1
Mattglas
50