Learn More
Buerkle™ Spitze für MicroSampler
Die Spitzen des MicroSamplers sind leicht austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
96.65 € - 132.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl (V4A) |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beschreibung | Spitze für MicroSampler |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für die Probenahme bei geringen Pulvermengen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10721961
|
Buerkle™
5307-0102 |
0,2 ml | MicroSampler Tube, Durchmesser: 12 mm |
96.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10625761
|
Buerkle™
5307-0105 |
38 ml | MicroSampler Tube, Durchmesser: 12 mm |
96.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10731961
|
Buerkle™
5307-0110 |
2 ml | MicroSampler Tube, Durchmesser: 12 mm |
96.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10676331
|
Buerkle™
5307-0202 |
1 ml | MicroSampler Tube, Durchmesser: 25 mm |
132.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10581731
|
Buerkle™
5307-0205 |
5 ml | MicroSampler Tube, Durchmesser: 25 mm |
132.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10591731
|
Buerkle™
5307-0210 |
10 ml | MicroSampler Tube, Durchmesser: 25 mm |
132.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar und leicht zu reinigen.
- Material Edelstahl V4A.
Bitte Lanze und Spitze bestellen!
Spezifikation
Edelstahl (V4A) | |
Autoklavierbar | |
Spitze für MicroSampler | |
Entwickelt für die Probenahme bei geringen Pulvermengen |