Learn More
Ismatec™ Mikropumpe™ B-Mount-Hohlradpumpenkopf der Serie GJ
Click to view available options
Flussrate:
0,316 ml/Umdrehung
0,91 ml/U
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Saugschuh-Designs ermöglichen höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz.
- Ausführungen mit Hohlraum ohne dynamische Dichtungen für Anwendungen, bei denen keine Undichtigkeiten toleriert werden können.
- Die magnetisch angetriebenen Präzisionspumpenköpfe gewährleisten eine gleichmäßige, präzise und pulsationsfreie Flüssigkeitsförderung.
- Der Magnetantrieb und statische Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und blockieren potenzielle Kontaminationen.
- Die Materialien mit chemischer Beständigkeit sind aufgrund ihrer benetzten Teile für eine Vielzahl von Materialien geeignet
- Die Pumpenköpfe sind kompakt und wartungsfreundlich
- Durch den modularen Aufbau können Ihre besonderen Ansprüche flexibel berücksichtigt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Differenzialdruck:50 psi |
| Flussrate | 0,316 ml/Umdrehung |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 54 °C |
| Material | Material Getriebe:PTFE |
| Material (Dichtung) | PTFE |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | − 46 °C |
| Viskosität | 0,5 – 1500 cP |
| Geschwindigkeit | 5500 U/min |
| Gehäusematerial | Edelstahl |