Learn More
Thermo Scientific™ Preparation Rack, 96-well, with cover
Thermo Scientific™ 96-Well-Probenvorbereitungsgestell.
Marke: Thermo Scientific™ PRK0963
29.21 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ 96-Well-Probenvorbereitungsgestell.
Für alle 0,2 ml-Röhrchen, Streifenröhrchen, Piko™ PCR-Platten mit 24 Wells und 96-Well-Platten ohne Rand oder mit Halbrand.
- Blaues Gestell, durchsichtige Abdeckung
- Die Grundfläche nach Industriestandard passt in Zentrifugenrotoren für Mikrotiterplatten
- Der durchsichtige Deckel ermöglicht einfaches Stapeln und Betrachten der Proben
Lieferumfang:
Empfohlen für:
Handhabung, Vorbereitung und Lagerung von Proben
Spezifikation
Gestell für Mikrotiterplatten | |
0,2 ml-Röhrchen | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
5 racks |
Blau/klar, Löschen | |
Rechteckig | |
5 Gestelle |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
23Stunden
8Minuten
19Sekunden
30