Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates
Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Lesegerät-Prüfplatten sind spezielle Systeme zur Leistungsüberprüfung, mit denen die wichtigsten Leistungsparameter von Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL und Varioskan LUX überprüft und dokumentiert werden können.
Marke: Thermo Scientific™ 2806460
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific Verifizierungsplatten für Mikrotiterplatten-Lesegeräte sind spezielle Systeme zur Leistungsüberprüfung, mit denen die wichtigsten Leistungsparameter von Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL und Varioskan LUX überprüft und dokumentiert werden können.
Mit Multiskan-Prüfplatten und der spektrophotometrischen Prüfplatte können Sie Parameter wie photometrische Genauigkeit, Präzision und Linearität sowie Wellenlängengenauigkeit und Streulichtstrahlung überprüfen.Die Lumiwell luminometrische Prüfplatte ist eine unabhängige Referenz für relative Lichteinheiten für die Luminometrie mit den Thermo Scientific Lumineszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten.
Wir empfehlen eine regelmäßige Neukalibrierung der Prüfplatten. Die Häufigkeit der Kalibrierung hängt von der Nutzung und den Laborverfahren ab. Die Neukalibrierung sollte jedoch mindestens alle zwei Jahre durchgeführt werden.
Spezifikation
Prüfplatte | |
Varioskan LUX Mikrotiterplatten-Lesegerät, Luminoskan | |
Prüfplatte | |
Lumiwell Luminometrische Verifizierungsplatte Kalibrationszertifikat Tragetasche Lumiwell Verifizierungsplatte |
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.