Learn More
Socorex™ Mikropipetten-Rack für das Qualitix™ Tipfill Nachfüllsystem
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1000 μl-Mikropipettenspitzen
10 μl-Mikropipettenspitzen, 200 μl-Mikropipettenspitzen
Anzahl pro Packung:
6
10
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Für Qualitix™ Tipfill Refill System Nachfüllpackungen geeignet.
- Klappdeckel.
- Glatte, abgerundete Kanten.
- Ergonomischer Schnappverschluss, in dem sich keine Handschuhe verfangen.
- Transparenter Deckel.
- Wiederverwendbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Ja |
| Array | 96 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Naturfarben |
| Aufnahmevermögen | 10 μl-Mikropipettenspitzen, 200 μl-Mikropipettenspitzen |
| Stapelbar | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Qualitix™ Tipfill Nachfüllsystem |
| Anzahl pro Karton | 10 |
| Anzahl pro Packung | 10 |