Learn More
Micronova™ Handseifen und Desinfektionsmittel
Eine Reihe von Seifen und Desinfektionsmitteln speziell formuliert mit hochwirksamen, nicht reizenden Inhaltsstoffen, die ideal für den häufigen Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen sind. Entwickelt für die Verwendung mit dem MikroDispenser™. Seifen und Gel-Desinfektionsmittel sind mit einer Sattelpumpe ausgestattet.
Marke: Micronova™ IC-420
157.21 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kombiniert berührungslose Ausgabe mit problemloser Installation und einfachem Flaschenwechsel
Die Micronova Handpflegeprodukte sind sanft und effektiv mit integrierten Feuchtigkeitsspendern für die Haut häufig gewaschener Hände. Die 500 ml-Flaschen für die Sattelpumpe können als eigenständige Dispenser oder mit dem M-Zone™ Mikrodispenser™ für berührungslose Seifenspender (ICDISP-3) verwendet werden, um kontaminationsfreie Ergebnisse zu gewährleisten.
- NovaClenz™ sofortiges Hand-Desinfektionsmittel – hergestellt mit 62 % Ethanol, um die Übertragung von Viren zu verhindern. Wirksam gegen Bakterien, einschließlich Pseudomonas, Salmonellen und Staphylokokken. Wirksam bei der Reduzierung nosokomialer Infektionen. Angereichert mit Feuchtigkeitsspendern zur Befeuchtung der Hände.
- HY-G-Clenz™ antimikrobielle Handseife – Hergestellt mit 0,13 % Benzalkoniumchlorid und natürlichen Feuchtigkeitsspendern. Wirksam gegen eine breite Palette sowohl Gram-positiver als auch Gram-negativer Bakterien Anhaltende Wirkung bis zu drei Stunden. Mit ausgeglichenem pH-Wert und natürlichen Feuchtigkeitsspendern, ideal für häufiges Händewaschen. Erfüllt die OSHA-Standards.
- AquaHol™ sterile Isopropylalkohollösung – Hergestellt mit 70 % sterilem IPA in 30 % Wasser in WFI-Qualität, erfüllt die USP-Anforderungen. Endfilterung auf 0,1 Mikrometer. Gammabestrahlt. Ideal für den Einsatz auf Reinraumhandschuhen.
- NovaDyne™ Allzweck-Handseife – Mit ausgewogenem pH-Wert, schonende Handseifenlotion. Hergestellt mit integrierten Feuchtigkeits- und Hautpflegemitteln, ideal für häufiges Händewaschen.
- LoNa™ Handseife mit geringem Natriumgehalt – Geringe ionische, leicht schäumende Handseife und Handschuhreiniger, speziell für den Hightech-Reinraum entwickelt; weniger als 100 ppb Natrium. Mit ausgeglichenem pH-Wert und sauber genug für die Anwendung auf dem Gesicht.
Spezifikation
Antibakterielle Handseife | |
Liquid | |
Regular Scent | |
Colorless | |
OSHA | |
Benzalkoniumchloridseife mit feuchtigkeitsspendenden Mitteln | |
HDPE | |
1.01 to 1.04 g/mL at 25°C | |
Single-use | |
No | |
7.75 in. | |
3.75 in. | |
6 bottles per polyethylene lined case | |
Chemical Resistant | |
Soluble in water | |
21.1°C to 50°C | |
16.9 oz. | |
16.9 oz. | |
1.75 in. |
No | |
5.50 to 6.50 | |
Unsteril | |
Not Autoclavable | |
Weiß | |
0.0013 | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. | |
7.75 x 1.75 x 3.75 | |
Non-filtered | |
Wirksam gegen eine große Bandbreite an Gram-positiven und Gram-negativen Bakterien | |
19.69 cm | |
9.53 cm | |
6/Cs. | |
500 mL | |
70°F to 122°F | |
2000 to 3000 cP at 70°F | |
500 ml | |
0.5 kg | |
4.45 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046700-000 | Analysenzertifikat | 14/01/2025 | IC-420 |
043306-000 | Analysenzertifikat | 30/05/2024 | IC-420 |
039855-000 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | IC-420 |
036713-000 | Analysenzertifikat | 09/02/2023 | IC-420 |
240402985 | Konformitätsbescheinigung | 17/07/2024 | IC-420 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
5Minuten
31Sekunden
49Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %