Learn More
Micronova™ SlimLine™ Eimer
Diese rechteckigen, 6 Gallonen fassenden, 20 Zoll breiten Eimer eignen sich ideal zur Verwendung von Flachkopfmopps und String-Mopps in kontrollierten Umgebungen. Entwickelt für den eigenständigen Einsatz oder als Ersatz für Micronova SlimLine™ und SlimT™ Wagen.
Marke:  Micronova™ B-7DG
83.08 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12881994
  • 87.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem SlimLine™ Reinraumwagen-System
  • Zur Verwendung mit dem SlimLine oder SlimT Reinraumwagen-System
  • 6 Gallonen Fassungsvermögen
  • Autoklavierbar
  • Farbe: Grün
Spezifikation
Spezifikation
Putzeimer
Polypropylen
6 gal.
Grün
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken
10,5 in.
22 in.
Unsteril
30,5 cm
22,7 l
Autoklavierbar
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Zum Autoklavieren – nicht stapeln – Eimer umdrehen, damit Flüssigkeit ablaufen kann.
55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in.)
SlimLine Mopp- und Eimersystem
26,7 cm
55,9 cm
12 in.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047492-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog NumberB-7DG
Chargennummer047346-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog NumberB-7DG
Chargennummer047268-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/12/2024 Catalog NumberB-7DG
Chargennummer046300-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog NumberB-7DG
Chargennummer046197-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/10/2024 Catalog NumberB-7DG
Name des Produkts
Micronova™ SlimLine™ Eimer > Rechteckiger Kunststoffeimer, Polypropylen, 6 Gallonen, dunkelgrün