Learn More
Micronova™ PolyGen™ bestrahlter String-Mopp
Ein String-Mopp aus 100 % Polyester mit Fischgrätgewebe, ohne raue Kanten. Garantiert eine geringe Partikelfreisetzung und ist äußerst saugfähig, sodass er eine trockene Oberfläche hinterlässt. Auch zum Auftragen von Desinfektionsmitteln geeignet.
Marke: Micronova™ PG9-12IR
Benötigt : MH oder QDMH Rahmen für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Sparsam und fusselarm
Der Micronova PolyGen™ String-Mopp ist ein fusselarmer Mopp mit Fischgrätgewebe und Schlingenbündeln, ohne raue Kanten. Der Mopp ist äußerst saugfähig, sodass er eine trockene Oberfläche hinterlässt. Auch zum Auftragen von Desinfektionsmitteln geeignet, die eine längere Trocknungszeit erfordern. Gammabestrahlt erhältlich.
- Ein String-Schlingenmopp aus gestricktem Polyester, ohne freiliegende Kanten
- Äußerst saugfähig, sodass er eine trockene Oberfläche hinterlässt
- Zur Verwendung mit QDMH-1 Adaptern oder String-Mopp-Standardgriffen
- Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich
- Für starke Desinfektionsmittel geeignet
- Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
38,1 x 20,3 cm (15 x 8 in.) | |
Weiß | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
8 in. | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen |
String-Mopp | |
15 in. | |
38,1 cm | |
20,3 cm | |
Chemikalien | |
20/Karton | |
Gewebe mit Fischgrätmuster und Schlaufen | |
Polyester, Polyester (Band) |