Learn More
Micronova™ SnapMop™: Non-Irradiated
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13137566 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Außenschicht aus Polyester
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester
Mikrofaser, 80 % Polyester, 20 % Nylon, Urethanschaum, Polyester-Futter
Mikrofaser, Polyester, Nylon, Urethanschaum, Polyester
Polyamid-Vlies, Urethanschaum-Inneneinlage, Polyester-Futter, 100 % Polyamid-Vlies, Polyester
Scheuergewebe aus Polyester, Urethanschaum, Polyester
Scheuergewebe aus Polyester, Urethanschaum, Polyester-Futter
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb
Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum, Urethanschaum-Inneneinlage
Abmessungen:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.)
5 x14 Zoll.
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
24 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Material Abmessungen Farbe unitSize
13137566 Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) Weiß 24 Stück
12807043 Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) Weiß 24 Stück
12817043 Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) Weiß 24 Stück
12847043 Mikrofaser, Polyester, Nylon, Urethanschaum, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) Blau 24 Stück
12827043 Polyamid-Vlies, Urethanschaum-Inneneinlage, Polyester-Futter, 100 % Polyamid-Vlies, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) Weiß 24 Stück
12837043 Polyamid-Vlies, Urethanschaum-Inneneinlage, Polyester-Futter, 100 % Polyamid-Vlies, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) Weiß 24 Stück
13127556 Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) Weiß 24 Stück
13187546 Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) Weiß 24 Stück
12857043 Mikrofaser, Polyester, Nylon, Urethanschaum, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) Blau 24 Stück
13147576 Scheuergewebe aus Polyester, Urethanschaum, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) Weiß 24 Stück
13117576 Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum, Urethanschaum-Inneneinlage 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) Weiß 24 Stück
13117556 Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb - - 24 Stück
13107566 Außenschicht aus Polyester 5 x14 Zoll. - 50 Stück
13167576 Scheuergewebe aus Polyester, Urethanschaum, Polyester-Futter 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) Weiß 24 Stück
13177576 Scheuergewebe aus Polyester, Urethanschaum, Polyester-Futter 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) Weiß 24 Stück
13147586 Mikrofaser, 80 % Polyester, 20 % Nylon, Urethanschaum, Polyester-Futter 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) Blau 24 Stück
16 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 13137566
Marke: Micronova™ MZSM569
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Trocknet schnell und wiegt wenig. Die SnapMop™ Moppbezüge aus MicroNova™ Polyester sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Die Micronova SnapMop™ Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SnapMop™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
  • Aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
  • Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig in einer Auswahl aus Materialien eingehüllt
  • Schnappverschlüsse aus Edelstahl
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
    • NovaLite — saugfähiges Chamois-Material mit guter Reibungsfestigkeit
  • Erhältlich ohne Schaumstoffeinlage für ein schnelles Wischen und eine schnelle Desinfektion
  • Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
    • Die 9 in. großen Bezüge eignen sich hervorragend für Durchführungen und kleinere Räume
    • Die 14 und 18 in. großen Bezüge sind ideal für Böden, Wände und Decken geeignet
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Abmessungen 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.)
Produkttyp Moppabdeckung
Kopftyp Flach
Modell Gehäuse MZSM56-9
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 22,9 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 12,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 24/Karton
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Color-coded No
Material Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester