Learn More
Micronova™ SnapMop™: Non-Irradiated
GREENER_CHOICE
Product Code. 12837043 Shop All Micronova Products
Click to view available options
Material:
Außenschicht aus Polyester
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Polyester
Mikrofaser, 80 % Polyester, 20 % Nylon, Urethanschaum, Polyester-Futter
Mikrofaser, Polyester, Nylon, Urethanschaum, Polyester
Polyamid-Vlies, Urethanschaum-Inneneinlage, Polyester-Futter, 100 % Polyamid-Vlies, Polyester
Scheuergewebe aus Polyester, Urethanschaum, Polyester
Scheuergewebe aus Polyester, Urethanschaum, Polyester-Futter
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb
Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum, Urethanschaum-Inneneinlage
Abmessungen:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.)
5 x14 Zoll.
Farbe:
Blau
Weiß
Unit Size:
24 Stück
50 Stück
Product Code. 12837043
Brand: Micronova™ MZSM62018
Only null left
Add to basket
Add to basket
Requires
QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Trocknet schnell und wiegt wenig. Die SnapMop™ Moppbezüge aus MicroNova™ Polyester sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Die Micronova SnapMop™ Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SnapMop™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
  • Aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
  • Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig in einer Auswahl aus Materialien eingehüllt
  • Schnappverschlüsse aus Edelstahl
  • Erhältlich in verschiedenen Materialoptionen für spezielle Reinigungszwecke:
    • NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
    • PolySorb — 100 % strukturierter Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmittel
    • MegaTex — 100 % Polyamid-Vlies, saugfähig, mit sanft scheuernder Oberfläche
    • PolyMesh — 100 % Polyester, die Maschenschicht bietet eine sanft scheuernde Oberfläche
    • NovaLite — saugfähiges Chamois-Material mit guter Reibungsfestigkeit
  • Erhältlich ohne Schaumstoffeinlage für ein schnelles Wischen und eine schnelle Desinfektion
  • Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
    • Die 9 Zoll (22,86 cm)-Aufsätze eignen sich hervorragend für Durchführungen und kleinere Räume
    • Die 14 Zoll (35,56 cm)- und 18 Zoll (45,72 cm)-Aufsätze sind ideal für Böden, Wände und Decken geeignet
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Specifications
Abmessungen 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.)
Produkttyp Moppabdeckung
Kopftyp Flach
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 45,7 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 12,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 24/Karton
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Color-coded No
Material Polyamid-Vlies, Urethanschaum-Inneneinlage, Polyester-Futter, 100 % Polyamid-Vlies, Polyester