Learn More
Micronova™ PharmaPly™ Schlauchstrangmopp aus bestrahltem Polyester-Rayon
Ein extrem leichter Schlauchstrangmopp, der sich ideal für die schnelle und effiziente Reinigung großer Flächen in kontrollierten Umgebungen, pharmazeutischen Zugangsbereichen, Krankenhäusern und Laboren eignet, in denen strikte Reinigungsroutinen unerlässlich sind.
Marke: Micronova™ PPM4-MM15IR
Benötigt : MH-1, MHC-1 oder QDMH-1 Rahmen mit Griffen der Serie SSU
Beschreibung
Wenn der Micronova PharmaPly™ PolyCellulose™ Schlauchstrangmopp vollständig gesättigt ist, ist er nur halb so schwer wie vergleichbare Konkurrenzprodukte und daher ergonomisch hervorragend geeignet für große Produktionsbereiche und Reinigungszyklen rund um die Uhr. Die verdrillten Polyester-/Cellulosestränge ermöglichen eine gleichmäßige Beschichtung ohne übermäßige Benetzung.
- Extrem leichter Schlauchstrangmopp
- Fusselarmes und supersaugfähiges Polyester/Cellulose-Mischgewebe
- Weiße PolyCellulose-Streifen aus 55 % Polyester und 45 % Zellulose
- Ideal für große Produktionsbereiche und Reinigungszyklen rund um die Uhr
- Die verdrillten Stränge ermöglichen eine gleichmäßige Beschichtung ohne übermäßige Benetzung
- Der vollständig gesättigte Moppkopf weigt nur halb soviel wie die Konkurrenzprodukte
- Ideal für kontrollierte Umgebungen, Pharmazeutikbereiche, Krankenhäuser und Labore
- Zur Verwendung mit den Moppadaptern der QDMH-1- oder MH-1-Serien
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Autoklavierbar
Spezifikation
40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in.) | |
16 in. | |
40,6 cm | |
15,2 cm | |
Nein | |
Bodenreinigung und Desinfektion in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen |
Weiß | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
6 in. | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
Polyester, Zellulose |