Learn More
Micronova™ X24 Mop head, PharmaPly controlled environment,
BIOPHARMA
Ideal für die schnelle und effiziente Abdeckung großer Flächen
Marke:  Micronova™ PPM4-MM15
Artikelnummer. 11906875
  • 442.00 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Moppkopf aus Polyester/Viskose-Mischung zur Reinigung/Desinfektion von pharmazeutischen Pflegebereichen, Krankenhäusern und Labors
  • Entwickelt für die Verwendung mit MicroMop™ Adapter und Griff (separat erhältlich)
  • 15 Zoll lang (38 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Reinraummopp
Unsteril
6 in.
Polyester, Rayon
15 in.
Autoklavierbar
Für die schnelle und effiziente Abdeckung großer Flächen