Learn More
Micronova™ MegaTip™ Schutzhüllen für Reinigungsstäbchen
Dieser gründliche Reinigungstupfer ist für Tupferaufsätze aus 100 % Polyester-Schaumstoff und für den Universalgriff geeignet, um Vertiefungen, Ecken und Winkel zwischen Wänden und Decken leicht zu reinigen.
Marke: Micronova™ QDMT-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Micronova MegaTip™ Reinigungstupfer und Aufsätze gelangen bei Verwendung mit den Universalgriffen der Serie SSU problemlos in Vertiefungen, Ecken und Winkel zwischen Wänden und Decken und in andere Bereiche, in denen die Verwendung eines Wischmopps oder Wischtuchs nicht praktikabel ist.
- Gründlicher Reinigungstupfer, 4 x 1,5 in. (10 x 4 cm)
- Einzigartige Konstruktion zur Reinigung von Vertiefungen und Ecken
- Tupferaufsätze aus glattem, 100 % gestricktem Polyester
- Tupferadapter aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Universalgriffen der Serie SSU
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Gammabestrahlte Aufsätze für aseptische Bereiche und Geräte
Spezifikation
22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 in.) | |
9 in. | |
22,9 cm | |
3,18 cm | |
Chemikalien | |
1/Pckg. | |
MegaTip Tupfer | |
HDPE, Elektropolierter Edelstahl (304) |
Adapter | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
1,25 in. | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Reinigung und Desinfektion in engen Räumen und Ecken. |