Learn More
Micronova™ MegaSwat™ Cleaning Tool: Mop Covers
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13187426 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
Polyester
Abmessungen:
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in.)
7,6 x 40,6 cm (3 x 16 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte):
Griff der Serien QDMS-16 und SSU
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 13187426
Marke: Micronova™ MS61116LIR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
Megaswat™ Adapter
Ideal für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
  • Entwickelt für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
  • Wird am Universalgriff aus Edelstahl befestigt
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Abmessungen 7,6 x 40,6 cm (3 x 16 in.)
Produkttyp Moppabdeckung
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 40,6 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 7,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Einwegprodukt Nein
Menge Verpackt in Reinraumklasse 100. Doppelt verpackt. Bestrahlungsanzeige auf Außentasche. 12 Mopps werden dann in einen Poly-gefütterten Karton verpackt. Bestrahlungsanzeige auf Karton.
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Griff der Serien QDMS-16 und SSU
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Sterilisation von Verarbeitungs- und Laborgeräten im aseptischen Bereich
Color-coded No
Material Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis