Learn More
Micronova™ Gelreinigungsmittel für Edelstahl
Gelreinigungsspray für Edelstahl in moderner tropffreier Rezeptur zum Entfernen von Rost, Oxidation und Rückständen auf Edelstahl, Metall und vielen anderen harten Oberflächen. Erhältlich in einer 16 oz-Sprühflasche.
Marke: Micronova™ SC1-P
109.25 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Haftet und gleitet bei Kontakt über die meisten Oberflächen mit minimalem Kraftaufwand
- Bei Rost, Oxidation und Rückständen in Nähten und Spalten auftragen, zur Vorbehandlung vor dem Abwischen
- Nicht zerstäubt — wirkt sich nicht auf die Luftqualität aus
- Phosphorfrei
- Biologisch abbaubare Tenside
- Keine VOCs
- NSF A7 Bewertung
Spezifikation
Gel-Reinigungsmittel | |
Gel | |
Durchsichtig | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Vor Einfrieren schützen. | |
16 oz. |
No | |
Non-sterile | |
Clear | |
Gelreiniger für Edelstahloberflächen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nonylphenol, ethoxylated
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
044911-000 | Konformitätsbescheinigung | 17/09/2024 | SC1-P |
041898-000 | Konformitätsbescheinigung | 30/05/2024 | SC1-P |
036003-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/01/2023 | SC1-P |
034641-000 | Konformitätsbescheinigung | 13/12/2022 | SC1-P |
037550-000 | Qualitätsbescheinigung | 18/12/2023 | SC1-P |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %