Learn More
Micronova™ Spezialausstattung und Zubehör für Reinraummopps
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15541755 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Acetal
Edelstahl (304)
Gummiband
Polyester
Texturiertes Polyester
Vliesstoff Polyamid
Produkttyp:
Isolator-Reinigungswerkzeugbezug
Isolatormaterial aus Kunststoff, ACME-Griffbefestigung mit Gewinde
Isolatorwerkzeug, Schnelltrennstielbefestigung
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15541755
Marke: Micronova™ ITC119NSIR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Ein 9 in. (22.9 cm) breiter Isolatorwerkzeugadapter, 50 NovaPoly™ Schutzbezüge und ein 12 in. (23 cm) langer Edelstahlgriff
Lässt sich über Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie schieben. Die Micronova™ Isolator Tool™ Schutzbezüge sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Trägt zu Vereinfachung der Reinigung gemäß USP 797 bei
Das Micronova bestrahlte Isolatormaterial ist für den Einsatz mit Universalgriffen der Serie SSU oder Gewindegriffe der Serie STA geeignet, die durch kleine Passagen passen und eine längere Reichweite ermöglichen. Die Moppaufsätze sind in einer Reihe von Materialoptionen mit einer optionalen Schaumschicht erhältlich, die Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert.
  • Bestrahltes Kunststoff-Isolatormaterial mit einer Auswahl an bestrahlten Aufsätzen
  • Ergonomische Reinigung von Isolatoren, Hauben, RABS und anderen kleinen Geräten
  • Modulare, erweiterbare Griffe passen durch kleine Passagen und erhöhen die Reichweite
  • Abgewinkelter Kopfadapter mit 360°-Drehgelenk für einfaches Auftragen von Reinigungsmittel
  • Gammabestrahlt für den Einsatz in aseptischen Umgebungen
  • Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
  • Beständig bei Alkohol, starken Desinfektionsmitteln und Dampfsterilisation
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp Isolator-Reinigungswerkzeugbezug
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 22,9 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 5,1 cm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 50/Karton
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Enthält Ein 9 Zoll breiter Isolatorwerkzeugadapter, 50 Rutschabdeckungen und ein 12 Zoll langer Edelstahlgriff
Zur Verwendung mit (Geräte) Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie für Reinräume
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von BSC, Hauben, Isolatoren und anderen Geräten.
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Color-coded No
Material Texturiertes Polyester