Learn More
Micronova™ Spezialausstattung und Zubehör für Reinraummopps
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Lässt sich über Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie schieben. Die Micronova™ Isolator Tool™ Schutzbezüge sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Marke:  Micronova™ ITC6-9IR
342.03 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12817033
  • 496.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Trägt zu Vereinfachung der Reinigung gemäß USP 797 bei
Das Micronova bestrahlte Isolatormaterial ist für den Einsatz mit Universalgriffen der Serie SSU oder Gewindegriffe der Serie STA geeignet, die durch kleine Passagen passen und eine längere Reichweite ermöglichen. Die Moppaufsätze sind in einer Reihe von Materialoptionen mit einer optionalen Schaumschicht erhältlich, die Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert.
  • Bestrahltes Kunststoff-Isolatormaterial mit einer Auswahl an bestrahlten Aufsätzen
  • Ergonomische Reinigung von Isolatoren, Hauben, RABS und anderen kleinen Geräten
  • Modulare, erweiterbare Griffe passen durch kleine Passagen und erhöhen die Reichweite
  • Abgewinkelter Kopfadapter mit 360°-Drehgelenk für einfaches Auftragen von Reinigungsmittel
  • Gammabestrahlt für den Einsatz in aseptischen Umgebungen
  • Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
  • Beständig bei Alkohol, starken Desinfektionsmitteln und Dampfsterilisation
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Isolator-Reinigungswerkzeugbezug
9 in.
22,9 cm
5,1 cm
Chemikalien
50/Karton
Isolatoren, Einschluss- und Biohauben in Reinraum- und Pufferbereichen
Gummiband
Weiß
Steril
Autoklavierbar
2 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Reinigung und Desinfektion von BSC, Hauben, Isolatoren und anderen Geräten.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047210-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog NumberITC6-9IR
Chargennummer045031-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/08/2024 Catalog NumberITC6-9IR
Chargennummer042975-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/05/2024 Catalog NumberITC6-9IR
Chargennummer041718-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/02/2024 Catalog NumberITC6-9IR
Chargennummer037863-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/06/2023 Catalog NumberITC6-9IR
Name des Produkts
Micronova™ Spezialausstattung und Zubehör für Reinraummopps > Isolatormaterialaufsatz, NovaPoly, gestrickter Polyester, bestrahlt, elastischer Aufsatz, 9 in. (22,86 cm)