Learn More
Micronova™ Bestrahlte BinLiner Beutel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13122370 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
35 Stück
50 Stück
Farbe:
Blau
Klar
Kapazität (metrisch):
7 l
61 l
125 l
150 l
227 l
Verpackungsart:
Doppelbeutelrolle
Einlage mit Tasche, gefaltet, 5 Beutel/Pkg.
Einzeln doppelt verpackte, gefaltete Liner
Fünf gefaltete Liner pro Doppelbeutel
Dicke (metrisch):
0,03 mm
0,05 mm
0,08 mm
0,10 mm
0,15 mm
Product Code. 13122370
missing translation for 'mfr': Micronova™ BL240TRIRB
Only null left
Add to basket
Add to basket
MicroNova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
Micronova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
Die sterilen Micronova BinLiner Beutel bestehen aus FDA-konformem Polyethylen niedriger Dichte und sind für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen, die Sammlung und Lagerung von Kleidungsstücken, als Schutzabdeckung für Geräte und für die Sammlung und den Transport von Teilen oder Rohstoffen in Reinräumen und aseptischen Umgebungen ausgelegt.
  • Sterile Polyethylen-Liner mit niedriger Dichte in verschiedenen Größen
  • Die Stärken reichen von 1 mil bis 6 mil und die Größen von einem Fassungsvermögen von 1 bis 60 Gallonen
  • Die 40 x 48 inch- und 40 x 60 inch-Beutel sind für den BLSSH-1624 BinLiner Ständer vorgesehen
  • Die 34 x 40 inch-Beutel sind für den BLSSH-1515 BinLiner Ständer vorgesehen
  • Die 24 x 36 inch-Beutel sind für den BLSSH-168 BinLiner Ständer vorgesehen
  • Für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen hergestellt
  • Die Liner-Farben (Farbtöne) sind transparent, blau und grau
  • Gute Kompatibilität mit gängigen Reinigungsmitteln
  • Optionen mit Falten oder mit flacher Versiegelung erhältlich
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen
  • Auf Rolle: (PC-Suffix), eine Rolle doppelt verpackt
  • Flach verpackt: (Suffix B oder BB), B: einzeln verpackt, 5 pro Packung; BB: 5 Beutel, doppelt verpackt
Specifications
Produkttyp Müllbeutel
Material LDPE