Learn More
Micronova™ Accordion Wischmoppstiel
Faltbar für den Einsatz in Isolatoren und Einschlusshauben
196.00 € - 208.00 €
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Breite (metrisch) | 3,8 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
Beständig gegen | Chemikalien |
Benötigt: SSU, STAEH, STAH series of handles and Micronova mop adapters and specialty tools
Produktcode | Marke | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13117516
|
Micronova™
QDAH-13 |
33 x 3,8 cm (13 x 1,5 in.) |
196.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13127516
|
Micronova™
QDAH-19 |
48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 in.) |
208.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Konstruktion aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Jeder Abschnitt verfügt über ein Delrin™ Scharnier und eine Schnellkupplung für die Befestigung zusätzlicher Abschnitte und Moppadapter
- Verwenden Sie die Micronova Edelstahlgriffe, um einen Winkel für die Reinigung über und unter Geräten herzustellen
Spezifikation
Unsteril | |
3,8 cm | |
Chemikalien | |
1/Pckg. | |
Reinigung und Desinfektion von Reinräumen und kontrollierten Umgebungen |
Autoklavierbar | |
1,5 in. | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Elektropolierter Edelstahl (304), Polyethylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Accordion Wischmoppstiel