Learn More
Fisherbrand™ Mikron Filterkartuschen
Zum Entfernen von sehr feinen Partikeln aus Wasser. Fisherbrand™ Mikronfilterkartuschen entfernen Kolloide, Partikel und 90 % der Mikropartikel, die sich im Wasser befinden.
Marke: Fisherbrand™ M3
131.33 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Maximale Flussrate
- Begrenzte Verstopfung
- Für die Endaufreinigung und den Filterschutz
Spezifikation
Nein | |
20 l/h | |
Makroretikulares Harz | |
Für die Wasseraufbereitung, abschließende Reinigung des endgültigen Schutzes und Einschränkung der Filterverklumpung, entfernt Kolloide, schwach ionisierte Partikel | |
2,5 bar | |
Je 1 | |
10 °C° bis 40 °C° | |
60 mm |
Abhängig von der Qualität des Einlasswassers | |
0,1 μm | |
500 mm | |
Für M3-Serie | |
2,5 bar | |
40 °°C | |
Kartusche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikron Filterkartuschen > Für M3
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur