Learn More
Epredia™ Micromesh™ lose Biopsiekassetten
Verbessern Sie mit den lose verpackten Epredia™ Micromesh™ Biopsiekassetten mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
345.92 € - 391.00 €
Spezifikation
Poren | Small Square Pore |
---|---|
Schreibflächenwinkel | 45° |
Länge (metrisch) | 24 mm |
Breite (metrisch) | 27 mm |
Material | Acetal-Polymer |
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
12668296
|
Epredia™
B1000735AQ |
Aqua | N/A | ||||||
12678296
|
Epredia™
B1000735BL |
Blau | N/A | ||||||
10006798
|
Epredia™
B1000735GR |
Grün | N/A | ||||||
12698296
|
Epredia™
B1000735GY |
Grau | N/A | ||||||
12688296
|
Epredia™
B1000735LI |
Lila | N/A | ||||||
12608306
|
Epredia™
B1000735OR |
Orange | N/A | ||||||
12618306
|
Epredia™
B1000735PE |
Peach | N/A | ||||||
12628306
|
Epredia™
B1000735PK |
Rosa | N/A | ||||||
12638306
|
Epredia™
B1000735TN |
Tan | N/A | ||||||
12648306
|
Epredia™
B1000735WH |
Weiß | N/A | ||||||
12658306
|
Epredia™
B1000735YW |
Yellow | N/A | ||||||
Description
Verbessern Sie mit den lose verpackten Thermo Scientific™ Micromesh™ Biopsiekassetten mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
- Acetal-Polymer-Konstruktion
- Das große Fach mit 24 × 27 mm eignet sich auch für Nadelbiopsien
- Der eingelassene spezielle Deckel schließt bündig Einsatz mit der Oberseite der Kassette ab, wodurch die Kassetten auf den automatischen Epredia™ Shandon™ MicroWriter™ Etikettiermaschinen auch mit Deckel beschriftet werden können
- Die Schreibfläche der Kassetten befindet sich in einem 45°-Winkel
- Kartons mit 1000 Kassetten (vier Kartons mit je 250 Kassetten) mit befestigten Deckeln
Specifications
Small Square Pore | |
24 mm | |
Acetal-Polymer |
45° | |
27 mm | |
Loose Biopsy Cassette |