Learn More
Epredia™ Microm™ Kryostatkühlkörper
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HM 525
HM 550, HM 560 Serie
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Microm™ Kryostatkühlkörper für Ihre Richard-Allan Scientific™ Kryostaten.
- Der Kühlkörper mit mehreren Positionen ist auf einer vertikalen Welle integriert, um ein gleichmäßiges Einfrieren und einfaches Entfernen aus der Probe zu ermöglichen
- Kann von jeder Position auf der Gefrierleiste aus bedient werden
- Die Gefrierzeit wird verkürzt, wenn die Gefrierbühne und das Gewebe auf ein aktives Peltier-Element gelegt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kühleinheit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HM 525 |