Learn More
Hettich Lab Technology™ Mikroliterzentrifuge
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 x 1,5/2 ml
60 x 1,5/2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bessere Ergebnisse und mehr Proben in kürzerer Zeit – steigern Sie Effizienz und Durchsatz in Ihrem Labor
- Große Bandbreite an Funktionen aufgrund der vielen erhältlichen Modelle und Zubehörteile
- Vorkühlfunktion für schnellen Betrieb – zuverlässige und gleichmäßige Temperaturregelsysteme mit schnellen Vorkühlungs- und Standby-Funktionen für präzise Temperaturregelung
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 30 x 1,5/2 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 15.000 U/min |
| Max. RZB | 21.382 x g |
| Temperaturbereich | -10 bis +40 °C |
| Typ | Mikroliterzentrifuge |
| Sicherheitsmerkmale | Deckelschutz |
| Tiefe (metrisch) | 547 mm |
| Gekühlt | Ja |
| Produktlinie | MIKRO 200R |