Learn More
DWK Life Sciences MicroLiter 9 mm Screw Thread Autosampler Vials
MicroLiter 9 mm autosampler screw thread vials are identical, clean, and dependable, and are certified to ensure optimal performance and reproducible results.
59.45 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Typ 1) |
Material (Beschichtung) | Unbehandelt |
Anzahl pro Packung | 100 |
Produktlinie | MicroLiter |
Beinhaltet: Vials only. (Caps are sold separately.)
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16408905
|
DWK Life Sciences
09-1200 |
Durchsichtig | 2 mL | Ja |
59.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Performance equal to an 11 mm crimp-top vial. Inserts available.Spezifikation
12 mm | |
Unbehandelt | |
MicroLiter | |
9 mm |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
100 | |
32 mm |