Learn More
DWK Life Sciences MicroLiter 9 mm Screw Thread Autosampler Vials
MicroLiter 9 mm autosampler screw thread vials are identical, clean, and dependable, and are certified to ensure optimal performance and reproducible results.
Marca:  DWK Life Sciences 09-1200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16408905
  • 59.45 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Nur Fläschchen. (Verschlusskappen sind separat erhältlich.)
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Entspricht einem 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss. Einsätze erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Durchsichtig
Borosilikatglas (Typ 1)
Unbehandelt
MicroLiter
9 mm
9 mm-Kappen mit Schraubgewinde – MicroLiter
12 mm
2 mL
100
32 mm
Ja
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales