Learn More
Thermo Scientific™ Microliter Festwinkelrotor, 30 x 2 ml
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ Microliter 30 x 2 ml Festwinkelrotor Hochgeschwindigkeits-Trennungen bei 15.200 U/min durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003652
1364.91 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10627005
  • 1507.50 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ Microliter 30 x 2 ml Festwinkelrotor Hochgeschwindigkeits-Trennungen bei 15.200 U/min durch.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, Sorvall ST 16, Megafuge™ 16, Multifuge™ X1, SL 16 Serie
Empfohlen für:
Eignet sich für Mikro-Reaktionsansätze zur Nukleinsäure-Herstellung, Proteinlysatpräparation und PCR-Probenvorbereitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Microliter 30 x 2 ml-Festwinkelrotor
30 x 2 ml
15.200 U/min
50 mm
Thermo Scientific Serien Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 16, Multifuge X1, SL 16
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Festwinkelrotor
25.830 × g
10 cm
11 mm
45°
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Microliter Festwinkelrotor, 30 x 2 ml > Aerosoldichter Festwinkelrotor aus Aluminium