Learn More
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdispenser
MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdispenser mit Springless Valve™ Technologie sind hochpräzise Liquid-Handling-Geräte, die eine fortschrittliche Mischung aus Merkmalen und Funktionen in sechs einzigartigen Volumenbereichen bieten.
193.00 € - 646.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzision und Zuverlässigkeit in praktischen Laborumgebungen |
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Schritten | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Schritten | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15816895
|
Fisherbrand™
SCI-10 |
± 0.060 ml | 0.2 ml | 1 bis 10 ml |
193.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15856895
|
Fisherbrand™
SCI-5 |
± 0.030 ml | 0.1 ml | 0,5 bis 5 ml |
391.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15846895
|
Fisherbrand™
SCI-30 |
± 0.180 ml | 0.5 ml | 2.5 bis 30 ml |
500.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15866895
|
Fisherbrand™
SCI-60 |
± 0.360 ml | 1.0 ml | 5 bis 60 ml |
517.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15826895
|
Fisherbrand™
SCI-100 |
± 0.600 ml | 2 ml | 10 bis 100 ml |
646.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15836895
|
Fisherbrand™
SCI-2.5 |
± 0.015 ml | 0.05 ml | 0.25 bis 2.5 ml |
391.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- EasyKnob™ ist ein speziell entwickelter Drehknopf zur Volumenregelung, der eine Drehung um 180 Grad für einfache und mühelose Volumeneinstellung ermöglicht
- Mit einem Kolben aus PTFE und einem O-Ring aus ETP, die eine glatte und mühelose Bewegung ermöglichen und eine hohe chemische Kompatibilität gewährleisten
- Springless Valve™ Technologie für ein reibungsloses Funktionieren ohne Blockieren
- Mit FlexiNozzle™ geliefert, einer einstellbaren Abgabedüse, die einen hohen Grad an Flexibilität bietet, indem sie ein einfaches Dosieren unter anspruchsvollen Laborbedingungen ermöglicht
- Ein speziell entwickelte Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für vollständige Flexibilität bei der Arbeit
- In einem ISO 17025-akkreditierten Labor nach den Normen von ISO 8655 kalibriert; ein Kalibrierzertifikat und ein Kalibriergerät für die schnelle Kalibrierung im Labor sind im Lieferumfang enthalten
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C und 15 psi für eine Dauer von 10 bis 15 Minuten
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
Autoklavierbar | |
Präzision und Zuverlässigkeit in praktischen Laborumgebungen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdispenser