Learn More
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdispenser
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 5 ml
0.25 bis 2.5 ml
1 bis 10 ml
10 bis 100 ml
2.5 bis 30 ml
5 bis 60 ml
Schritten:
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1.0 ml
2 ml
Genauigkeit:
± 0.015 ml
± 0.030 ml
± 0.060 ml
± 0.180 ml
± 0.360 ml
± 0.600 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Descrizione
- EasyKnob™ ist ein speziell entwickelter Drehknopf zur Volumenregelung, der eine Drehung um 180 Grad für einfache und mühelose Volumeneinstellung ermöglicht
- Mit einem Kolben aus PTFE und einem O-Ring aus ETP, die eine glatte und mühelose Bewegung ermöglichen und eine hohe chemische Kompatibilität gewährleisten
- Springless Valve™ Technologie für ein reibungsloses Funktionieren ohne Blockieren
- Mit FlexiNozzle™ geliefert, einer einstellbaren Abgabedüse, die einen hohen Grad an Flexibilität bietet, indem sie ein einfaches Dosieren unter anspruchsvollen Laborbedingungen ermöglicht
- Ein speziell entwickelte Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für vollständige Flexibilität bei der Arbeit
- In einem ISO 17025-akkreditierten Labor nach den Normen von ISO 8655 kalibriert; ein Kalibrierzertifikat und ein Kalibriergerät für die schnelle Kalibrierung im Labor sind im Lieferumfang enthalten
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C und 15 psi für eine Dauer von 10 bis 15 Minuten
Specifica
Specifica
| Genauigkeit | ± 0.015 ml |
| Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Volumen (metrisch) | 0.25 bis 2.5 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzision und Zuverlässigkeit in praktischen Laborumgebungen |
| Schritten | 0.05 ml |
| Modell | SCI-2.5 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto