Learn More
Brand™ Mikro-Hämatokrit-Kapillaren
Die Innenfläche ist mit Natriumheparinat heparinisiert. BRAND™ Mikro-Hämatokrit-Kapillarröhrchen sind mit einem roten Farbcode für Kapillarblut versehen. Entsorgung ohne Kalibrierkennzeichnung möglich.
Marke: Brand™ 749311
34.17 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum einmaligen Gebrauch ohne Kalibriermarkierung
- Mit Natriumheparin über einer inneren Oberfläche heparinisiert
- Roter Farbcode für Kapillarblut.
- Gemäß Normen DIN ISO 12772 und BS 4316-68
- Für den Einsatz in Hämatokritzentrifugen.
Spezifikation
Natrium-Heparin | |
Hämatokritzentrifugen | |
Zur Verwendung mit heparinisiertem Kapillarblut |
1,15 ± 0,05 mm | |
Rot | |
75 ± 0,5 mm |