Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 262
Zu 100 % aus Borosilikat-Mikroglasfasern hergestellt. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern, Gütegrad 262, sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ohne Bindemittel
- Geeignet für die Verwendung bei und bis zu 500 °C
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Aufgrund von feinen Fasern geeignet für die Mikrofiltrierung
- Hohe Beladungskapazität
- Hohe chemische Reinheit
- Mit entmineralisiertem Wasser hergestellt
- Hohe Luftdurchlässigkeit
- Filtration von Brauchwasser, Süßwasser-Algen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für die HPLC, Lösungsmitteln
- Sedimentgehalt in Erdölprodukten
- Ligandenbindungstest
- Überwachung der Luftverschmutzung
- Membran-Vorfilter
- Radioimmunoassays
- Suspendierte Feststoffe in Wasser, Rauch
- Flüssigszintillationszählung
- Zellentnahme
- Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
120 g/m2 | |
Neutrale Scheibe | |
2.7 μm | |
Membran-Vorfilter | |
Nicht-hygroskopisch | |
0.02 in. | |
Mikroglasfaserfilter |
Mikrofiltrierung | |
Borosilikatglas | |
30 s | |
262 | |
500 °C | |
0.53 mm | |
89.9 mm |