Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter (rund)
Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ohne Bindemittel
- Geeignet für den Gebrauch bei und bis zu 500 °C
- Keine Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit
- Aufgrund feiner Fasern für Mikrofiltration geeignet
- Hohe Ladekapazität
- Hohe chemische Reinheit
- mit demineralisiertem Wasser hergestellt
- Hohe Luftdurchlässigkeit
- Filtration von Brauchwasser, Süßwasseralgen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für HPLC, Lösungsmitteln
- Sedimentgehalt in Petroleumprodukten
- Ligandenbindungstest
- Überwachung der Luftverschmutzung
- Membranvorfilter
- Radioimmuno-Assay
- Schwebstoffe in Wasser, Rauch
- Flüssigszintillationszählung
- Zellensammlung
- Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
75 g/m2 | |
Flache Scheibe | |
0,7 μm | |
Luftverschmutzungskontrolle, Abscheidung von Ruß vor Gasanalysatoren, Unterstützung der Wägung in den Ausgleichsanalysen und Trocknern | |
50 pro Packung | |
500 °C | |
0,45 mm | |
90 mm |
Mikrofiltrierung | |
Borosilikatglas | |
310 Sekunden | |
263 | |
Nicht-hygroskopisch | |
0,017 in. | |
Filter |