Learn More
Novacyt Group Microgen Bioproducts™ SARS-CoV-2 IgG EIA
Für das Screening von Patienten, die zuvor infiziert waren, entweder zur Bestätigung der Infektion, zur Überwachung des Krankheitsverlaufs oder zur Erstellung epidemiologischer Schlussfolgerungen. Enthält alle zusätzlichen Reagenzien, die für die Durchführung jedes Tests erforderlich sind.
Marke:  Novacyt Group MBCOV2CE
Artikelnummer. 17172119
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Microgen Bioproducts™ SARS-CoV-2 IgG EIA führt einen hochempfindlichen und spezifischen Assay für den qualitativen Nachweis von IgG-Antikörpern auf der Basis des Nukleokapsid-Proteins ein, das in der Regel zwei Wochen nach der Erstinfektion nachgewiesen werden kann
  • Der Test ist für das Screening von Patienten gedacht, die zuvor infiziert waren, entweder zur Bestätigung der Infektion, zur Überwachung des Krankheitsverlaufs oder zur Erstellung epidemiologischer Schlussfolgerungen
  • Jedes Kit enthält 480 Reaktionen (5 x 96-Well-Platten) und enthält alle zusätzlichen Reagenzien, die zur Durchführung aller Tests erforderlich sind – ebenso wie positiv/negativ-Kontrollen. Zu den Probentypen gehören Humanserum und Plasma
  • Praktisches 480 Reaktionsformat (5 x 96-Well-Platten) Einschließlich aller Platten und zusätzlichen Reagenzien zur Durchführung des Assays
  • Entspricht den Vorschriften von The Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency Ministry (MHRA) TPP
  • Hohe Empfindlichkeit und Spezifität
  • Weniger als 1 Stunde 30 Minuten Inkubationszeit
  • Funktionell mit humanen Plasma- und Serumproben
  • Keine Kreuzreaktivität mit häufig vorkommenden viralen Pathogenen
  • Validiert für manuelle Anwendungen, jedoch auch für die ELISA-Automatisierung mit hohem Durchsatz geeignet
  • Unerlässlich bei der Überwachung von COVID-19-Antikörpern
Spezifikation
Spezifikation
Standard-ELISA-Kalibrierungsformat – Pos/neg-Kontrollen im Lieferumfang des Kits enthalten
2 °C bis 8 °C
Ja
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; Chromatographie/Farbwechsel
Humanplasma oder Humanserum
Antikörper-ELISA
ELISA
Positivkontrolle 1 x 3,5 ml, Negativkontrolle 1 x 3,5 ml, Waschpuffer 2 x 12 5 ml, Probenpuffer 2 x 125 ml, Konjugat 1 x 60 ml, Substratlösung 1 x 60 ml, Stopplösung 1 x 60 ml
480
Folienbeutel und Kunststoffflaschen
5 μl Humanplasma oder Humanserum
0,994
Antikörper/Nukleokapsid-Protein
CE IVD-zertifiziert, DoC-Dokumentation
Sowohl positive als auch negative Kontrollen
SARS-CoV-2 IgG-Antikörper (Nukleokapsid-Protein)
96-Well-Platte
100 % – >14 Tage nach PCR-Bestätigung
Chemische Zusammensetzungen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern
Manuelles oder automatisiertes ELISA-System & Plattenlesegerät für die Interpretation
Polypropylen-Platten
Antikörper
15 Stück/Packung
Human
Steril
<1,5 h