Learn More
Ansell X200 PAIRS Microgard 2500-WHITE STD OVERBOOTS 406.
Beschreibung
- Gummiband am Stiefelrand
- Bindeband
- Gebundene Nähte
- Mikroporöses Polypropylen-Laminat
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Bindeband mit Gummizug oben am Stiefel |
Modell | WH25-B-00-406-00 |
Saumtyp | Gebunden |
Verpackungsmenge | 200 Paar |
Produkttyp | Stiefelüberzieher |