Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Standard Laborkittel mit Kragen
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Packungsgröße:
60 Stück
Description
- Reißverschluss vorne
- Brusttasche links
- Tasche unten rechts
- Gebundene Nähte
- Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (>0,02 Mikrometer*)
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm; reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | Mittel |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Polyethylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Stulpenform | Elastic |
| Einwegprodukt | Limited-use |
| Sterilität | Non-sterile |
| Widerstand | Chemicals |
| Show More |